Merck
900862
Sigma-Aldrich
(4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanol
Szinonimák:
Hydroxyl diazirine TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H15F3N2OSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.36
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Teszt:
≥95%
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OCC1=CC=C(C2(N=N2)C(F)(F)F)C=C1C#C[Si](C)(C)C
Alkalmazás
(4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanol is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.