Merck
90303
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)butyl bromide
technical, ≥90% (AT)
Szinonimák:
Carbamic acid, (4-bromobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-Butyl N-(4-bromobutyl)carbamate
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)4NHCO2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥90% (AT)
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
szennyeződések
~5% 1-boc-pyrrolidine
funkcionális csoport
Boc
amine
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H18BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7H2,1-3H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GKGFAEREWWZBKY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(Boc-amino)butyl bromide can be used:
  • For the synthesis of N-Boc-aminoalkoxyphenyl derivatives, precursor to pharmacophore elements for the treatment of glaucoma.
  • For the synthesis of various aloperine derivatives with potential application as anti-HIV agents.
  • For the modification of 4,5,6,7-tetrabromobenzotriazole (TBB) derivatives to generate improved CK2 inhibitors.
Egyéb megjegyzések
Building block for the synthesis of natural products and biologically active compounds.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structure Optimization of Aloperine Derivatives as HIV-1 Entry Inhibitors.
Dang Z, et al.
ACS Medicinal Chemistry Letters, 8(11), 1199-1203 (2017)
Synthesis, biological activity and structural study of new benzotriazole-based protein kinase CK2 inhibitors.
Swider R, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(89), 72482-72494 (2015)
Identification of bivalent ligands with melatonin receptor agonist and fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitory activity that exhibit ocular hypotensive effect in the rabbit.
Spadoni G, et al.
Journal of medicinal chemistry, 61(17), 7902-7916 (2018)
D.L. Selwood et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 4, 78-78 (2001)
H. Ina et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 1023 -1023 (1995)