Merck
900618
Sigma-Aldrich
3-(3-(Bromomethyl)-5-ethynylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine
95%
Szinonimák:
Bromo diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H6BrF3N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
303.08
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
Forma
solid
elérhetőség
available only in USA
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
3-(3-(Bromomethyl)-5-ethynylphenyl)-3-(trifluoromethyl)-3H-diazirine is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)