Merck
17356
Sigma-Aldrich
3-(Boc-amino)propyl bromide
≥96.0% (GC)
Szinonimák:
tert-Butyl N-(3-bromopropyl)carbamate
About This Item
Lineáris képlet:
Br(CH2)3NHCO2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.12
Beilstein:
4176344
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥96.0% (GC)
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (GC)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
37-39 °C
funkcionális csoport
Boc
amine
bromo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C8H16BrNO2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9/h4-6H2,1-3H3,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOKGWQZQCNXXLD-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-(Boc-amino)propyl bromide can be used as an alkylating reagent for the synthesis of:
  • Benzydamine analogs to be used as activators for soluble guanylate cyclase.
  • N-substituted chromenotriazolopyrimidine, human murine double minute 2 (MDM2) inhibitor.
  • Protected amines from piperidine derivatives to be further used for synthesis of sulfonamide series.
It can also be used for the post-polymerization quaternization of polymers to synthesize functional cationic polymers and antimicrobial agents.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Improvement of the synthesis and pharmacokinetic properties of chromenotriazolopyrimidine MDM2-p53 protein-protein inhibitors.
Beck HP, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 21(9), 2752-2755 (2011)
Design, syntheses and evaluation of hemocompatible pegylated-antimicrobial polymers with well-controlled molecular structures.
Venkataraman S, et al.
Biomaterials, 31(7), 1751-1756 (2010)
Synthesis and biological evaluation of novel pyrazoles and indazoles as activators of the nitric oxide receptor, soluble guanylate cyclase.
Selwood DL, et al.
Journal of medicinal chemistry, 44(1), 78-93 (2001)
Identification of selective 8-(piperidin-4-yloxy) quinoline sulfone and sulfonamide histamine H1 receptor antagonists for use in allergic rhinitis.
Procopiou PA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 27(21), 4914-4919 (2017)