Merck
900831
Sigma-Aldrich
3-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid
Szinonimák:
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
Forma:
liquid
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
elérhetőség
available only in USA
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C#CCCC1(N=N1)CCC(O)=O
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-2-3-5-8(9-10-8)6-4-7(11)12/h1H,3-6H2,(H,11,12)
Alkalmazás
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)