Fontos dokumentumok
27048
Christensen′s Urea Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Szinonimák:
Urea Agar Base acc. to Christensen, Urea Test Agar
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
according to GB 4789.4-2016
according to ISO 10273:2017
according to ISO 19250:2010
according to ISO 6579-1:2017
Minőségi szint
sterilitás
non-sterile
termékcsalád
BioChemika
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
összetétel
agar, 12 g/L
gelatine peptone, 1 g/L
D(+)-glucose, 1 g/L
phenol red, 0.012 g/L
potassium dihydrogen phosphate, 2 g/L
sodium chloride, 5 g/L
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Basic
technika/technikák
microbe id | specific enzyme detection: suitable
microbiological culture: suitable
végső pH
6.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
alkalmasság
nonselective and differential for Enterobacter spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Klebsiella spp.
nonselective and differential for Proteus spp.
nonselective and differential for Yersinia spp.
nonselective and differential for coliforms
Alkalmazás
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.