Merck
900859
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Szinonimák:
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H12BrFO2SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
335.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Si](C)(C)(C)C#Cc1cc(cc(c1)Br)[S](=O)(=O)F
InChI
1S/C11H12BrFO2SSi/c1-17(2,3)5-4-9-6-10(12)8-11(7-9)16(13,14)15/h6-8H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUUVPHAGWQDSCZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Bromo-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.