Merck
900605
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Szinonimák:
Bromo sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14BrFO2SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
349.29
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
3-(Bromomethyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.