Merck
900600
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Szinonimák:
Carboxyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13FO4SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
elérhetőség
available only in USA
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=S(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=CC(C(O)=O)=C1)(F)=O
Alkalmazás
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)