Merck
900614
Sigma-Aldrich
3-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
Szinonimák:
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H12O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(CC#C)c1ccc(cc1)C(=O)c2cc(ccc2)C(=O)O
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-10-21-15-8-6-12(7-9-15)16(18)13-4-3-5-14(11-13)17(19)20/h1,3-9,11H,10H2,(H,19,20)
Alkalmazás
3-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.