Merck
17354
Sigma-Aldrich
2-(Boc-amino)ethyl bromide
≥97.0% (GC)
Szinonimák:
N-Boc-2-bromoethyl-amine, tert-Butyl N-(2-bromoethyl)carbamate
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2CH2NHCO2C(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.10
Beilstein:
2325117
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
mp
30-32 °C (lit.)
funkcionális csoport
Boc
amine
bromo
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
BrCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H14BrNO2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TZRQZPMQUXEZMC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-(Boc-amino)ethyl bromide is used in organic synthesis to introduce Boc-protective group and enable the synthesis of various compounds like peptides.
Egyéb megjegyzések
Building block for preparing fluorinated spacers having nucleophilic and electrophilic termini; synthesis of a biphenyl linker
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
P. Mougenot et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 408-408 (1996)
Convergent Synthesis and Diversity of Amino Acid Based Dendrimers
Arwin J B, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 1903-1915 (2001)
L. Chen et al.
Tetrahedron Letters, 39, 3627-3627 (1998)
Jinping Cheng et al.
International journal of nanomedicine, 6, 2007-2021 (2011-10-07)
Carbon nanotubes have shown broad potential in biomedical applications, given their unique mechanical, optical, and chemical properties. In this pilot study, carbon nanotubes have been explored as multimodal drug delivery vectors that facilitate antiangiogenic therapy in zebrafish embryos. Three different
Marina Marinović et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(19) (2020-09-27)
Harmicines represent hybrid compounds composed of β-carboline alkaloid harmine and cinnamic acid derivatives (CADs). In this paper we report the synthesis of amide-type harmicines and the evaluation of their biological activity. N-harmicines 5a-f and O-harmicines 6a-h were prepared by a