Merck
900615
Sigma-Aldrich
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Szinonimák:
Hydroxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H12O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O(CC#C)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C16H12O3/c1-2-11-19-15-9-5-13(6-10-15)16(18)12-3-7-14(17)8-4-12/h1,3-10,17H,11H2
Alkalmazás
(4-Hydroxyphenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.