Merck
900858
Sigma-Aldrich
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)-4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid
≥95%
Szinonimák:
Carboxyl diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H7F3N2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.19
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C#CCOC1=CC(C2(N=N2)C(F)(F)F)=CC=C1C(O)=O
Alkalmazás
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)-4-(3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.