Merck
900610
Sigma-Aldrich
Hydroxyl di-benzophenone (PEG)3 alkyne
Szinonimák:
4-(4-((2-(2-(2-(4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)phenoxy)ethoxy)ethoxy)ethyl)carbamoyl)benzoyl)benzoic acid, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C37H33NO9
Molekulatömeg:
635.66
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
form
powder or crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Hydroxyl di-benzophenone (PEG)3 alkyne is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains two light-activated benzophenones, an alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for dual UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Vigyázat
Light and moisture sensitive(Benzophenone is UV-light activated).
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.