Merck
900848
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-trimethylsilanylethynyl-benzenesulfonyl fluoride
Szinonimák:
Amino sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H14FNO2SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
271.38
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Forma
liquid
elérhetőség
available only in USA
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
NC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Alkalmazás
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)