Merck
900847
Sigma-Aldrich
4-(Fluorosulfonyl)-3-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Szinonimák:
Carboxyl sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H13FO4SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
300.38
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Teszt
≥95%
form
powder or crystals
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=C(S(F)(=O)=O)C=C1)=O
Alkalmazás
4-(Fluorosulfonyl)-3-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.