Merck
900864
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Szinonimák:
Bromo sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H14BrFO2SSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
349.29
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.22
Forma:
powder or crystals
Teszt:
≥95%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder or crystals
elérhetőség
available only in USA
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=S(C(C(C#C[Si](C)(C)C)=C1)=CC=C1CBr)(F)=O
InChI
1S/C12H14BrFO2SSi/c1-18(2,3)7-6-11-8-10(9-13)4-5-12(11)17(14,15)16/h4-5,8H,9H2,1-3H3
Alkalmazás
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Veszélyességi osztályok
Self-react. C
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)