Merck
900602
Sigma-Aldrich
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
Szinonimák:
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C17H12O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
280.27
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
funkcionális csoport
alkyne
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(C(O)=O)C=C2
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-11-21-15-9-7-13(8-10-15)16(18)12-3-5-14(6-4-12)17(19)20/h1,3-10H,11H2,(H,19,20)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
URDMKFAPEKSQDV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.