Saltar a
1457902
USP
Nefazodone hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-[3-[4-(3-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-5-ethyl- 2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one hydrochloride, BMY-13754, MJ-13754-1, Serzone
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
200 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
1130,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H32ClN5O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
506.47
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1130,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
pharmaceutical primary standard
API family
nefazodone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=C1N(CCCN2CCN(C3=CC=CC(Cl)=C3)CC2)N=C(CC)N1CCOC4=CC=CC=C4.Cl
InChI
1S/C25H32ClN5O2.ClH/c1-2-24-27-31(25(32)30(24)18-19-33-23-10-4-3-5-11-23)13-7-12-28-14-16-29(17-15-28)22-9-6-8-21(26)20-22;/h3-6,8-11,20H,2,7,12-19H2,1H3;1H
InChI key
DYCKFEBIOUQECE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Nefazodone hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Nefazodone Hydrochloride Tablets
Biochem/physiol Actions
Novel antidepressant; mixed 5-HT2A serotonin receptor antagonist/serotonin uptake inhibitor.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
N553614579241673533
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358), SLC6A2(6530), SLC6A4(6532)
Gene Information
-
Gene Information
-
API family
nefazodone
API family
-
API family
nefazodone
API family
trazodone
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nefazodone hydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Electrochemical characterisation of nefazodone hydrochloride and voltammetric determination of the drug in pharmaceuticals and human serum.
Uslu, Bengi, and Sibel A. Ozkan.
Analytica Chimica Acta, 462.1, 49-57 (2002)
Anne-Charlotte Dubbelman et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 122-133 (2014-12-02)
The present study investigated the practical use of modern ultra-high performance liquid chromatography (UHPLC) separation techniques for drug metabolite profiling, aiming to develop a widely applicable, high-throughput, easy-to-use chromatographic method, with a high chromatographic resolution to accommodate simultaneous qualitative and
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
1457902-200MG04061833852422