Saltar a
Z0877
Zotepine
Sinónimos:
2-[(8-chlorodibenzo[b,f]-thiepin-10-yl)oxy]-N,N-dimethylethanamine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
83,20 €
70,72 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H18ClNOS
Número CAS:
Peso molecular:
331.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
70,72 €
Precio de catálogo83,20 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
>98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Astellas
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(C)CCOC1=Cc2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI
1S/C18H18ClNOS/c1-20(2)9-10-21-16-11-13-5-3-4-6-17(13)22-18-8-7-14(19)12-15(16)18/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3
InChI key
HDOZVRUNCMBHFH-UHFFFAOYSA-N
Application
Zotepine has been used as an anti-psychotic agent:
  • in biophysical studies with serotonin 2A receptor (5-HT2AR)[1]
  • to study its effects on the inhibition of human organic cation transporter 1 (hOCT1)[2]
  • to study its protective effects on the human embryonic kidney (HEK cells)[3]
Biochem/physiol Actions
Zotepine acts as an antagonist of dopamine D1, D2, and serotonin (5-HT2A/2C) receptors, and noradrenaline transporters.[4][5] It shows therapeutic effects against schizophrenia and acute mania.[4]
Zotepine is an atypical antipsychotic.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Astellas. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
Z4277SML0136SML1624
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL at ~60 °C (warm up to 60 C for 5min)
solubility
DMSO: ≥8 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to tan
color
white to beige
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)