Saltar a
U101
5-Methylurapidil
solid
Sinónimos:
5-Methyl-6[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]­propyl]­amino]-1,3-dimethyluracil
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
96,40 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H31N5O3
Número CAS:
Peso molecular:
401.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
96,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
SMILES string
Cl[H].COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=C(C)C(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
InChI
1S/C21H31N5O3.ClH/c1-16-19(23(2)21(28)24(3)20(16)27)22-10-7-11-25-12-14-26(15-13-25)17-8-5-6-9-18(17)29-4;/h5-6,8-9,22H,7,10-15H2,1-4H3;1H
InChI key
WAZDYFHTLYHMKO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
5-Methylurapidil has been used for competitive binding in radioligand binding assays[1].
Biochem/physiol Actions
Selective α1A-adrenoceptor antagonist; antihypertensive.
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
5-Methylurapidil is soluble in water at 0.4 mg/ml and is also soluble in 0.1 M HCl at 3.8 mg/ml.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
U3885Z101D122
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
H2O: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 3.8 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
0.1 M HCl: 45 mg/mL, H2O: 66 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, 0.1 M NaOH: slightly soluble, H2O: insoluble
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
-
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816), KCNH2(3757)
rat ... Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr3a(79246)
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Instructions
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
EPP0625-0020-1EA04061835083091
U101-50MG04061832094151
U101-10MG04061832094144