Saltar a
SML3100
AFMT racemate
≥98% (HPLC), E. faecalis pyridoxal-5′-phosphate-dependent tyrosine decarboxylase inhibitor, powder
Sinónimos:
α-(Fluoromethyl)-D/L-tyrosine, (R/S)-α-Fluoromethyltyrosine, (R/S)-2-Amino-3-fluoro-2-(4-hydroxybenzyl)propanoic acid, Alpha-(FluoroMethyl)-D/L-Tyrosine, D/L-AFMT
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
180,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
727,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12FNO3
Número CAS:
Peso molecular:
213.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
180,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
AFMT racemate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C=C1)CC(N)(C(O)=O)CF
InChI
1S/C10H12FNO3/c11-6-10(12,9(14)15)5-7-1-3-8(13)4-2-7/h1-4,13H,5-6,12H2,(H,14,15)
InChI key
ACIQAJKTARSFHQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A racemic mixture of D- and L-AFMT. L-AFMT is reported to selectively inhibt against gut bacteria E. faecalis pyridoxal-5′-phosphate (PLP)-dependent tyrosine decarboxylase (TyrDC)-, but not aromatic amino acid decarboxylase (AADC)-, mediated L-dopa decarboxylation (IC50 = 4.7 μM/cell-free, 1.4 μM/in E. faecalis cultures; 20% human AADC inhibition at 650 μM) via covalent adduct formation with TyrDC co-factor PLP. When co-administered with L-dopa (10 mg/kg) and the AADC inhibitor carbidopa (30 mg/kg) to gnotobiotic mice colonized with E. faecalis, L-AFMT (25 mg/kg) significantly increases L-dopa peak serum concentration.
Covalent inhibtor against L-dopa decarboxylation by gut bacteria E. faecalis tyrosine decarboxylase (TyrDC), but not aromatic amino acid decarboxylase (AADC).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML3708T0254SML2841
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
2 mg/mL, clear (0.1N HCl)
solubility
0.5 M HCl: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SML3100-25MG04065266720907
SML3100-5MG04065266720914