Saltar a
SML2841
Tarenflurbil
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-(−)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, αR)-2-Fluoro-α-methyl[1,1′-biphenyl]-4-acetic acid, (-)-(R)-Flurbiprofen, (2R)-2-(3-Fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid, (R)-Flurbiprofen, Flurizan, R-flurbiprofen, (R)-2-Flurbiprofen, Tarenflurbil
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H5C6H3(F)CH(CH3)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
244.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Tarenflurbil (or R-flurbiprofen) is an R enantiomer of racemic NSAID flurbiprofen that does not inhibit either cyclooxygenase 1 (COX-1) or cyclooxygenase 2 (COX-2). Tarenflurbil potently reduces levels of beta amyloid in human cells through direct inhibition of γ-secretase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1914F8514SML2281
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
cyclooxygenase inhibitor
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
methanol: 50 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)