Saltar a
SML2908
A71915 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
(Arg6, β-cyclohexyl-Ala8, D-Tic16, Arg17, Cys18)-Atrial Natriuretic Factor (6-18) amide (Cys7→Cys18 disulfide), TFA salt, A 71915, A-71915, Arg-Cys-β-cyclohexyl-Ala-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-D-Tic-Arg-Cys-NH2 (Cys2→Cys13 disulfide), TFA salt, RC-(Cha)-GGRIDRI-(D-Tic)-RC-NH2 (Cys2→Cys13 disulfide, TFA salt, [Arg6, Cha8]ANP-(6-15)-D-Tic-Arg-Cys-NH2 (Cys7→Cys18 disulfide), TFA salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
151,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C69H116N26O15S2 · xC2HF3O2
Número CAS:
Peso molecular:
1613.95 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
A71915 is a potent atrial natriuretic peptide A (ANP, NPPA) receptor (NPR1, ANP-A, ANPR-A, NPR-A) antagonist (pKi = 9.18 (Ki = 650 nM) by competitive binding against 300 nM rat ANP1-28 to human neuroblastoma NB-OK-1 cells; pA2 = 9.45 against rat ANP-induced cGMP production in NB-OK-1 cells). A71915 is reactive toward dog, human, mouse, rabbit, and rat species, and commonly employed both in cultures (1-10 μM) and in vivo for studying NPR-A-mediated responses.
Atrial natriuretic peptide A (ANP, NPPA) receptor (NPR1, ANPRA, NPRA) antagonist with in vitro and in vivo efficacy.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2891SML1370SML3343
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
SML2908-1MG04061841728405