SML2891
M871 trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Sinónimos:
Galanin-(2-13)-Glu-His-(Pro)3-(Ala-Leu)2-Ala-amide, TFA salt, M 871, TFA salt, M-871, TFA salt, Trp-Thr-Leu-Asn-Ser-Ala-Gly-Tyr-Leu-Leu-Gly-Pro-Glu-His-Pro-Pro-Pro-Ala-Leu-Alal-Leu-Ala-NH2, TFA salt, WTLNSAGYLLGPEHPPPALALA-NH2, TFA salt
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
lyophilized powder
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable