Saltar a
SML1945
IMB-808
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2,3-Dihydro-N-methyl-N-[2-oxo-2-[(2,3,4-trifluorophenyl)amino]ethyl]-1,4-benzodioxin-6-carboxamide, N-Methyl-N-(2-oxo-2-((2,3,4-trifluorophenyl)amino)ethyl)-3,4-dihydro-2H-benzo[b][1,4] dioxin-7-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H15F3N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
380.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Para consultas sobre este producto SML1945, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=C(NC(CN(C)C(C2=CC(OCCO3)=C3C=C2)=O)=O)C=CC(F)=C1F
InChI
1S/C18H15F3N2O4/c1-23(9-15(24)22-12-4-3-11(19)16(20)17(12)21)18(25)10-2-5-13-14(8-10)27-7-6-26-13/h2-5,8H,6-7,9H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
XITZPIXICJOKTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
IMB-808 is a potent Liver X receptor α and β (LXRα/β) partial dual agonist that promotes expression of genes related to reverse cholesterol transport (including ABCA1 and ABCG1), and associated with cholesterol metabolism pathway in multiple cell lines (including ApoE). Also IMB-808 promotes cholesterol efflux from macrophages and reduced the accumulated lipids of foam cells.
potent Liver X receptor α and β (LXRα/β) partial dual agonist
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1297SML2593SML1184
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)