Saltar a
SML2593
MS0021570
≥98% (HPLC)
Oferta disponible
Sinónimos:
5-(Benzylsulfanyl)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-(Benzylthio)-N-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, MS 21570, MS0021570_1, N-Methyl-5-[(phenylmethyl)thio]-1,3,4-thiazadiazol-2-amine
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
61,40 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
310,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H11N3S2
Número CAS:
Peso molecular:
237.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
61,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nnc1NC)SCc2ccccc2
InChI
1S/C10H11N3S2/c1-11-9-12-13-10(15-9)14-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
KFLNRVSOQJTXDG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
GPR171 antagonist
MS0021570 is a potent antagonist of GPR171, a G protein-coupled receptor of BigLEN (b-LEN), which is a neuropeptide derived from proSAAS and involved in regulation of feeding. MS0021570 had a IC50 value of 220 nM. It was shown to block inceases in food intake and to reduce anxiety-like behavior and fear conditioning in mice.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)