Saltar a
S7326
SB 657510
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-Bromo-N-[4-chloro-3-[[(3R)-1-methyl-3-pyrrolidinyl]oxy]phenyl]-4,5-dimethoxy-benzenesulfonamide, SB-657510
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
404,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H22BrClN2O5S
Número CAS:
Peso molecular:
505.81
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
404,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
room temp
SMILES string
COc1cc(Br)c(cc1OC)S(=O)(=O)Nc2ccc(Cl)c(O[C@@H]3CCN(C)C3)c2
InChI
1S/C19H22BrClN2O5S/c1-23-7-6-13(11-23)28-16-8-12(4-5-15(16)21)22-29(24,25)19-10-18(27-3)17(26-2)9-14(19)20/h4-5,8-10,13,22H,6-7,11H2,1-3H3/t13-/m1/s1
InChI key
KQCZCINJGIRLCD-CYBMUJFWSA-N
Application
SB 657510 may be used to study the urotensin II receptor-mediated signaling.
Biochem/physiol Actions
SB 657510 is a potent and selective urotensin-II (UT) receptor antagonist.
SB 657510 slows development of diabetes-associated atherosclerosis in mouse model of diabetes.1
SB-657510 is a selective urotensin-II (UT) receptor antagonist. Human urotensin-II (hU-II) is proposed to play a significant role in cardiorenal and metabolic disease states, including heart failure, atherosclerosis, hypertension.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1530SML0604SML0784
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A M D Watson et al.
Diabetologia, 56(5), 1155-1165 (2013-01-25)
The small, highly conserved vasoactive peptide urotensin II (UII) is upregulated in atherosclerosis. However, its effects in diabetes-associated atherosclerosis have not been assessed. Endothelial cells were grown in normal- and high-glucose (5 and 25 mmol/l) media with and without UII
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
S7326-5MG04061832899510
S7326-25MG04061832899503