Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 167,00 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 661,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H13N5O2
Número CAS:
Peso molecular:
319.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
167,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(N=C(C)O2)C2=C1)NC3=CC=NC4=C3N=CC=C4
InChI
1S/C17H13N5O2/c1-10-20-12-5-4-11(9-15(12)24-10)21-17(23)22-14-6-8-18-13-3-2-7-19-16(13)14/h2-9H,1H3,(H2,18,21,22,23)
InChI key
AKMNUCBQGHFICM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SB-334867 is a non-peptide selective antagonist of the orexin OX1 receptor.
SB-334867 is a non-peptide selective antagonist of the orexin OX1 receptor. SB-334867 blocks orexin-A induced calcium response with a pKb of 7.23. SB-334867 blocks increases in heart rate and body temperature induced by administratin of methamphetamine, and can inhibit the development of tolerance to the analgesic properties of morphine in rodent models. SB-334867 also shows anxiolytic and sedative effects.
Lateral hypothalamic orexin neuron activation leads to the development of morphine conditioned place preference, which is preferably blocked by SB-334867.
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?