Saltar a
S3445
SM-19712 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
4-Chloro-N-[[(4-cyano-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)amino]carbonyl]benzenesulfonamide sodium salt hydrate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
175,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
693,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13ClN5NaO3S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
437.84 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
175,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(S(N(C(NC2=C(C#N)C(C)=NN2C3=CC=CC=C3)=O)[Na])(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C12H10ClN5O3S.Na.H2O/c1-7-10(6-14)11(17-16-7)15-12(19)18-22(20,21)9-4-2-8(13)3-5-9;;/h2-5H,1H3,(H3,15,16,17,18,19);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
HLHPDQXMLDUDQV-UHFFFAOYSA-M
Application
SM-19712 hydrate was used in studies to determine the effectiveness of ECE inhibition as a treatment option for Alzheimer′s disease.[1]
Biochem/physiol Actions
Nonpeptide, potent and selective endothelin converting enzyme inhibitor.
SM-19712 a sulfonylureid-pyrazole derivative is a potent and selective inhibitor of endothelin converting enzyme (ECE).[2] It attenuates the effects of ischemic acute renal failure and reduces the inflammation, tissue injury and vasoconstriction induced by dextran sodium sulfate in mouse colon.[3][4]
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML2950SML0416SML1276
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL, H2O: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white to light brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
S3445-25MG04061832948805
S3445-5MG04061832948812