Saltar a
S0763
N-Succinyl-Ala-Phe-Lys 7-amido-4-methylcoumarin acetate salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
155,00 €
131,75 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
584,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H39N5O8 · C2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
681.73
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
131,75 €
Precio de catálogo155,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥95% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H39N5O8.C2H4O2/c1-19-16-29(41)45-26-18-22(11-12-23(19)26)35-31(43)24(10-6-7-15-33)36-32(44)25(17-21-8-4-3-5-9-21)37-30(42)20(2)34-27(38)13-14-28(39)40;1-2(3)4/h3-5,8-9,11-12,16,18,20,24-25H,6-7,10,13-15,17,33H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,43)(H,36,44)(H,37,42)(H,39,40);1H3,(H,3,4)/t20-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
YSFJDCMZVSMICC-FMQWQMCSSA-N
General description
Fluorogenic substrate for plasmin
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
T2141P5898G2761
assay
≥95% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
80% acetic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
S0763-5MG04061832910109
S0763-25MG04061832910093
S0763-1MG04061834742463