Merck
P5898
Sigma-Aldrich
L-Proline-7-amido-4-methylcoumarin hydrobromide
Seleccione un Tamaño
50 MG
389,00 €
389,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
389,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16N2O3 · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
353.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.32
389,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Br.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)[C@@H]3CCCN3)ccc12
InChI
1S/C15H16N2O3.BrH/c1-9-7-14(18)20-13-8-10(4-5-11(9)13)17-15(19)12-3-2-6-16-12;/h4-5,7-8,12,16H,2-3,6H2,1H3,(H,17,19);1H/t12-;/m0./s1
Clave InChI
MMAGBLTXSIXDLZ-YDALLXLXSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)