Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 513,00 € |
Acerca de este artículo
513,00 €
usage
96 assays
species reactivity
human, rat, mouse
packaging
kit of 96 assay(s) (1 x 96 well plate)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
input
sample type cultured cells (96 assays)
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... MAPK8(5599)
General description
Immunogen
Application
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... MAPK8(5599) | Gene Information human ... MAPK14(1432) | Gene Information human ... EGFR(1965) | Gene Information human ... EGFR(1965) |
| species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity human | species reactivity rat, human, mouse |
| input sample type cultured cells (96 assays) | input sample type cultured cells (96 assays) | input sample type cultured cells (96 assays) | input sample type cultured cells (96 assays) |
| technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable, capture ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| usage 96 assays | usage 96 assays | usage 96 assays | usage 96 assays |
Los componentes del kit también están disponibles por separado
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Instructions
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| RAB0353-1KT | 04061834961871 |