Merck
RAB0155
Sigma-Aldrich
Cell-Based ELISA for detecting phospho-EGFR (pTyr845) in cultured cell lines
96 assays
Seleccione un Tamaño
1 KIT
494,00 €
494,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 KIT
494,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
494,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
uso
96 assays
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
entrada
sample type cultured cells (96 assays)
método de detección
colorimetric
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... EGFR(1965)
Descripción general
The Cell-Based EGFR (pTyr845) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of EGFR (pTyr845) phosphorylation and screening the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human, mouse and rat cell lines.
Inmunógeno
EGFR (pTyr845) synthetic phosphopeptide
Aplicación
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • RABBLOCK5x Blocking Solution (Item F)SDS
  • RABFIX1Fixing Solution (Item D)SDS
  • RABHRP1HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)SDS
  • RABHRP2HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)SDS
  • RABPLATE1Uncoated MicroplateSDS
  • RABQUENCHQuenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)SDS
  • RABSTOP1Stop SolutionSDS
  • RABTMB1TMB Substrate Reagent (Item J)SDS
  • RABWASH120X Wash Buffer Concentrate ASDS
  • RABWASH220X Wash Buffer Concentrate BSDS
Ver todo (10)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)