Saltar a
P5436
Sodium propionate
≥99.0%, BioReagent, suitable for insect cell culture
Sinónimos:
Propionic acid sodium salt
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
69,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3CH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
96.06
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-290-4
Beilstein/REAXYS Number:
3566934
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
69,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable
mp
285-286 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
SMILES string
[Na+].CCC([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JXKPEJDQGNYQSM-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as a mold inhibitor in insect cell culture applications.
Biochem/physiol Actions
Sodium propionate has an ability to prevent ketosis in dairy cattle.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
181088.43793P1880
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
≥99.0%
assay
99-100.5% (ex dried subst.)
assay
-
assay
≥99.0%
mp
285-286 °C (lit.)
mp
285-286 °C (lit.)
mp
289.3 °C
mp
285-286 °C (lit.)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
solubility
H2O: 1 g/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 24 ml at 25 °C, water: soluble 1 gm in 0.65 ml at 25 °C, water: soluble 1 g/mL at 25 °C
solubility
>500 g/L
solubility
H2O: 5 g/5mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium propionate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Wir das Natriumproprionat für insect cell culture verwendet oder für insect und cell culture?
    1 respuesta
    1. This product is intended for insect cell culture. Based on available peer reviewed papers, this material has also been used in aquatic cultures, but is not typically used in mammalian or microbial culture.
      ¿Le ha resultado útil?