Saltar a
N3288
(+)-Norfenfluramine hydrochloride
≥98% (HPLC), 5-HT2A/2B agonist, powder
Sinónimos:
JP 92, NSC 43036, S-(+)-α-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzeneethanamine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
187,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
735,00 €
624,75 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12F3N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
239.67
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
187,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
(+)-Norfenfluramine hydrochloride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.C[C@H](N)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H12F3N.ClH/c1-7(14)5-8-3-2-4-9(6-8)10(11,12)13;/h2-4,6-7H,5,14H2,1H3;1H/t7-;/m0./s1
InChI key
PIDLOFBRTWNFAR-FJXQXJEOSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-Norfenfluramine is the major hepatic metabolite of (+)-fenfluramine and is primarily responsible for the anorexic effect, as well as side effects; (+)-norfenfluramine causes vasoconstriction and a blood pressure increase in rats with normal blood; acts primarily on the cytoplasmic pool of serotonin; more potent than fenfluramine at inducing dopamine release.
Potent substrate for serotonin transporter; 5-HT2A/2B agonist; anorectic
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
F112SML0956M003
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)