Saltar a
M2696
Metyrapone
≥98% (HPLC), glucocorticoid synthesis inhibitor, solid
Sinónimos:
Su-4885
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
78,20 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
283,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14N2O
Número CAS:
Peso molecular:
226.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-206-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
163023
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
78,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Metyrapone, ≥98% (HPLC), solid
sterility
non-sterile
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
technique(s)
toxicology assay: suitable
mp
52-55 °C (lit.)
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
originator
Novartis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(c1cccnc1)C(=O)c2cccnc2
InChI
1S/C14H14N2O/c1-14(2,12-6-4-8-16-10-12)13(17)11-5-3-7-15-9-11/h3-10H,1-2H3
InChI key
FJLBFSROUSIWMA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Metyrapone is a glucocorticoid synthesis inhibitor; a standard in assessing adrenal gland function especially in response to stress, as well as pituitary gland function. In addition to acting as a glucocorticoid synthesis inhibitor, Metyrapone also inhibits cytochrome P450-mediated prostaglandin ω/ω-1 hydroxylase activity and impairs learning and memory. Data shows results in activation of the sleep EEG and a robust decrease in quantitative delta sleep.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D9069T35771443001
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
technique(s)
toxicology assay: suitable
technique(s)
inhibition assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metyrapone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Angus Lindsay et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 35(4), e21489-e21489 (2021-03-19)
Psychosocial stressors can cause physical inactivity, cardiac damage, and hypotension-induced death in the mdx mouse model of Duchenne muscular dystrophy (DMD). Because repeated exposure to mild stress can lead to habituation in wild-type mice, we investigated the response of mdx
Irit Akirav et al.
Learning & memory (Cold Spring Harbor, N.Y.), 11(2), 188-195 (2004-04-01)
Emotionally charged experiences alter memory storage via the activation of hormonal systems. Previously, we have shown that compared with rats trained for a massed spatial learning task in the water maze in warm water (25 degrees C), animals that were
Sonja C Schriever et al.
The Journal of clinical investigation, 130(11), 6093-6108 (2020-08-12)
Recent genome-wide association studies (GWAS) identified DUSP8, encoding a dual-specificity phosphatase targeting mitogen-activated protein kinases, as a type 2 diabetes (T2D) risk gene. Here, we reveal that Dusp8 is a gatekeeper in the hypothalamic control of glucose homeostasis in mice
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
M2696-50MG04061834045953
M2696-10MG04061832867403