As mentioned in the 'PROPERTIES' section, the concentration of L-glutamine in this product is 0.292 g/L. Please see the link below to review the full formulation:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/593/733/m0450for.pdf
Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 79,40 € |
Acerca de este artículo
79,40 €
Nombre del producto
Medio esencial mínimo Eagle, Alpha Modification, With ribonucleosides, L-glutamine, deoxyribonucleosides and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
Endotoxin, tested
components
glucose: 1.0 g/L
L-glutamine: 0.292 g/L
phenol red: 0.011 g/L
NaHCO3: 2.2 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components glucose: 1.0 g/L | components phenol red: 0.011 g/L | components Hanks’ salts (2% CO2): no | components phenol red: yes |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medio esencial mínimo Eagle
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
9002-93-1
9002-93-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M0450-500ML | 04061837847288 |
-
What is the concentration of L-glutamine present in this medium?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-