Saltar a
GS85
GST A1-1, Recombinant Bovine
Sinónimos:
glutathione S-transferase alpha 1
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 μg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
389,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
23 kDa
389,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
bovine
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
4.35 units/mg protein
mol wt
23 kDa
concentration
1.42 mg/mL
storage temp.
−70°C
General description
using spectrophotometric determination of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) conjugation with reduced glutathione (1 mM) in 100 mM NaPO4 (pH 6.5) at room temperature.
Preparation Note
The enzyme should be used by the end-user customer within 1 year of receipt.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
GS60GS75GS64
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
biological source
bovine
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
1.42 mg/mL
concentration
2.0 mg/mL
concentration
1.98 mg/mL
concentration
1.01 mg/mL
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
23 kDa
mol wt
23 kDa
mol wt
26 kDa
mol wt
25 kDa
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
F Rabahi et al.
Endocrinology, 140(8), 3507-3517 (1999-08-05)
We have previously shown that a major group of 28-30 kDa proteins decreases after the LH surge in bovine granulosa cells (GC). In the present study, we have characterized two proteins in this group in search of factors that may
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
GS85-100UG04061833658116