Saltar a
D8941
2,6-Difluoro-4-[2-(phenylsul­fonyl­amino)­ethyl­thio]­phenoxy­acet­amide
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
PEPA
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H16N2O4S2F2
Número CAS:
Peso molecular:
402.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
NC(=O)COc1c(F)cc(SCCNS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1F
InChI
1S/C16H16F2N2O4S2/c17-13-8-11(9-14(18)16(13)24-10-15(19)21)25-7-6-20-26(22,23)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,8-9,20H,6-7,10H2,(H2,19,21)
InChI key
GTACSIONMHMRPD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
2,6-Difluoro-4-[2-(phenylsul­fonyl­amino)­ethyl­thio]­phenoxy­acet­amide is a structurally novel, selective, high affinity AMPA ionotropic glutamate receptor agonist that reduces ischemia-induced performance deficits in rats.
2,6-Difluoro-4-[2-(phenylsul­fonyl­amino)­ethyl­thio]­phenoxy­acet­amide is a structurally novel, selective, high affinity AMPA ionotropic glutamate receptor agonist.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P6124SML1612S5696
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
color
white
color
white
color
white to beige
color
off-white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
D8941-5MG04061832090566
D8941-25MG04061832270494