Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1020,00 € |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H26Cl2N2O · CH4O3S
Peso molecular:
465.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Form:
powder
1020,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.CN([C@@H]1CCCC[C@H]1N2CCCC2)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H26Cl2N2O.CH4O3S/c1-22(19(24)13-14-8-9-15(20)16(21)12-14)17-6-2-3-7-18(17)23-10-4-5-11-23;1-5(2,3)4/h8-9,12,17-18H,2-7,10-11,13H2,1H3;1H3,(H,2,3,4)/t17-,18-;/m1./s1
InChI key
OJPHNZCUXUUVKU-JAXOOIEVSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
(±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt has been used as a control agonist for κ-opioid receptor.
Biochem/physiol Actions
Selective κ-opioid receptor agonist. (±)-trans-U-50488 methanesulfonate salt is known to induce diuresis. U-50488H is found to prevent morphine tolerance when administered along with it.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility H2O: 13 mg/mL | solubility H2O: 14 mg/mL, methanol: insoluble | solubility DMSO: 2 mg/mL |
| Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information human ... OPRK1(4986) | Gene Information - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?