Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 91,90 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 324,00 € |
Acerca de este artículo
91,90 €
Quality Segment
assay
>97% (GC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white
mp
78-81 °C
solubility
H2O: >5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CCN(CCCl)CCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16ClNO2.ClH/c1-3-10(5-4-9)6-7-12-8(2)11;/h3-7H2,1-2H3;1H
InChI key
CHWPASAPXMNLKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay >97% (GC) | assay ≥97% (TLC) | assay ≥99% (titration) | assay ≥95% (HPLC, NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility H2O: >5 mg/mL, methanol: soluble | solubility DMSO: soluble, ethanol: soluble | solubility methanol: 50 mg/mL, ethanol: soluble | solubility H2O: ≥25 mg/mL |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Nervous system, Respiratory system
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
204.8 °F - closed cup
flash_point_c
96 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?