Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 653,00 € |
Acerca de este artículo
653,00 €
Quality Level
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: 24 mg/mL, H2O: insoluble
originator
Roche
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCCN1C(=O)c3c(Br)cccc3-n4cnc(C(=O)OC(C)(C)C)c24
InChI
1S/C19H20BrN3O3/c1-19(2,3)26-18(25)15-16-13-8-5-9-22(13)17(24)14-11(20)6-4-7-12(14)23(16)10-21-15/h4,6-7,10,13H,5,8-9H2,1-3H3/t13-/m0/s1
InChI key
LWUDDYHYYNNIQI-ZDUSSCGKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥96% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 24 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥6.0 mg/mL (Warmed), H2O: insoluble | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white | color - | color white to beige | color yellow to orange |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B6434-5MG | 04061832555508 |
| B6434-25MG | 04061832555492 |