Saltar a
SML0645
Iomazenil
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ethyl 7-iodo-5,6-dihydro-5-methyl-6-oxo-4H-midazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylate, Ro 16-0154
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14IN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
411.19
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Para consultas sobre este producto SML0645, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1c2c(ccc1)[n]3c(c(nc3)C(=O)OCC)CN(C2=O)C
InChI
1S/C15H14IN3O3/c1-3-22-15(21)13-11-7-18(2)14(20)12-9(16)5-4-6-10(12)19(11)8-17-13/h4-6,8H,3,7H2,1-2H3
InChI key
FRIZVHMAECRUBR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Iomazenil (Ro 16-0154) is a benzodiazepine competitive antagonist and partial inverse agonist.
Iomazenil (Ro 16–0154) is a benzodiazepine competitive antagonist and partial inverse agonist. Iomazenil has been shown to counteract the effects of alcohol.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)