Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
form
solid
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCC(CC1)c2c[nH]c3ccc(O)cc23
InChI
1S/C14H18N2O.C4H4O4/c1-16-6-4-10(5-7-16)13-9-15-14-3-2-11(17)8-12(13)14;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,8-10,15,17H,4-7H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
INGCLXPSKXSYND-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HTR1E(3354), HTR1F(3355)
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 50 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL | solubility DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color - | color white | color white to off-white |
| Gene Information human ... HTR1E(3354), HTR1F(3355) | Gene Information human ... DRD3(1814) | Gene Information human ... HRH3(11255) | Gene Information human ... SLC6A4(6532) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B173-50MG | 04061832079301 |
| B173-10MG | 04061832079295 |