Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 113,00 € 96,05 € |
25 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 309,00 € |
100 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 936,00 € |
Acerca de este artículo
96,05 €
Precio de catálogo113,00 €Ahorre 15 %Nombre del producto
Thioperamide maleate salt, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
storage condition
desiccated, under inert gas
color
white
solubility
H2O: >10 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.S=C(CC1CCCCC1)N2CCC(CC2)c3c[nH]cn3
InChI
1S/C16H25N3S.C4H4O4/c20-16(10-13-4-2-1-3-5-13)19-8-6-14(7-9-19)15-11-17-12-18-15;5-3(6)1-2-4(7)8/h11-14H,1-10H2,(H,17,18);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
REZRBLGMJZZSID-BTJKTKAUSA-N
Gene Information
human ... HRH3(11255)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated, under inert gas | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: >10 mg/mL, ethanol: 3 mg/mL, DMSO: 12 mg/mL | solubility DMSO: 11 mg/mL, ethanol: 2.7 mg/mL, H2O: 3 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL | solubility DMSO: ~12 mg/mL, H2O: insoluble |
| color white | color off-white | color white to off-white | color white to off-white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?