Saltar a
83196
Sodium acetate pH 4.6; 0.08 M – Ammonium sulfate 1.6 M – Glycerol 20% (v/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 47/Kit No 75403
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
form
liquid
Quality Segment
pH
4.5±0.2 ( in neat)
density
1.17 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
96864
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.17 g/mL at 20 °C
density
1.13 g/mL at 20 °C
pH
4.5±0.2 ( in neat)
pH
7.2±0.2 ( in neat)
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7783-20-2
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
83196-100ML-F04061837121517