Saltar a
96864
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
Sinónimos:
Crystallization solution 2/Kit No 75403
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352202
form
liquid
pH
7.2±0.2 ( in neat)
density
1.13 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8319674613
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.13 g/mL at 20 °C
density
1.17 g/mL at 20 °C
density
1.03 g/mL at 20 °C
pH
7.2±0.2 ( in neat)
pH
4.5±0.2 ( in neat)
pH
8.5±0.2 ( in neat)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)