Saltar a
73499
Atto MB2 NHS ester
Methylene Blue derivative, ≥90% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
219,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
219,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV absorption
λ: 652-658 nm Amax
storage temp.
−20°C
General description
Atto MB2 NHS ester is a derivative of the well-known redox dye Methylene Blue. The dye can be reversibly reduced to the colorless leuko form. Upon oxidation (e.g. with oxygen) the dye recovers, and the absorption is fully restored.
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2 NHS ester is moderately hydrophilic.
find more information here
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
029347511804022
form
solid
form
-
form
powder
form
-
assay
≥90% (HPLC), ≥90% (degree of coupling)
assay
-
assay
-
assay
≥90% (coupling to amines)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
UV absorption
λ: 652-658 nm Amax
UV absorption
-
UV absorption
-
UV absorption
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
73499-1MG04061823369657
Preguntas
  1. what is the molecular weight of this?
    1 respuesta
    1. The molecular weight of the product is 553 g/mol.
      ¿Le ha resultado útil?