02934
Atto MB2-Biotin
Methylene Blue derivative
Seleccione un Tamaño
198,00 €
Precio de catálogo264,00 €Ahorre 25 %Seleccione un Tamaño
About This Item
198,00 €
Precio de catálogo264,00 €Ahorre 25 %Productos recomendados
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
ATTO-TEC GmbH
λmáx.
658 nm in ethanol (lit.)
667 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
The dye is suitable for labeling of DNA, RNA, proteins etc. In common with most Atto-labels the dye shows a high extinction coefficient.
Atto MB2-Biotin ester is moderately hydrophilic.
find more information here
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?